Tlačiť
1-Propynylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: PROPYNYLMAGNESIUM BROMIDE, Bromo(1-propyn-1-yl)magnesium, Magnesium, bromo-1-propyn-1-yl-
426071000 426078000
426071000.EA 191.47 EUR
426071000. 426078000.
1-Propynylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
1-Propynylmagnesium bromide
Vzorec: C₃H₃BrMg
Mw: 143.27 g/mol
Teplota varu: 65…67 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.94 g/cm³
Teplota vzplanutia: –1 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216588
Číslo CAS: 16466-97-0
OSN: 3399
ADR: 4.3 I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.45 to 0.65 M
Refractive index 1.5270 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %