Tlačiť
3,3-Diethoxy-1-propanol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
426720010 426720050
ACRO426720010EA 73 EUR
ACRO426720010 ACRO426720050
3,3-Diethoxy-1-propanol 98%
3,3-Diethoxy-1-propanol
Vzorec: C₇H₁₆O₃
Teplota varu: 90…93 °C (14 mmHg)
Hustota: 0,941 g/cm³
Teplota vzplanutia: 91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00074850
Číslo CAS: 16777-87-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %