Tlačiť
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methyl-5-imidazolecarboxaldehyde
425770050 425770250
ACRO425770050EA 99.88 EUR
ACRO425770050 ACRO425770250
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde 99%
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₆N₂O
Teplota tavenia: 165…166 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00173728
Číslo CAS: 68282-53-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 170 °C
HPLC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure