Tlačiť
2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
425710010 425710050
ACRO425710010EA 58.16 EUR
ACRO425710010 ACRO425710050
2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride 97%
Vzorec: C₉H₁₂ClNO₂
Teplota tavenia: 190…193 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00193078
Číslo CAS: 3883-94-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %