Tlačiť
3,5-Dihydroxybenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
425650010 425650050 425650250
ACRO425650010EA 126.75 EUR
ACRO425650010 ACRO425650050 ACRO425650250
3,5-Dihydroxybenzaldehyde 98%
3,5-Dihydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆O₃
Teplota tavenia: 153…158 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016611
Číslo CAS: 26153-38-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to grey to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %