Tlačiť
4-Vinylbenzyl acetate 95% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-ethenylphenyl)methyl acetate, (4-vinylphenyl)methyl acetate, 4-acetoxymethylstyrene
422500050 422500250
ACRO422500050EA 128.36 EUR
ACRO422500050 ACRO422500250
4-Vinylbenzyl acetate 95% stabilised
4-Vinylbenzyl acetate
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
Teplota varu: 125 °C (12 mmHg)
Hustota: 1,53 g/cm³
Teplota vzplanutia: >93 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00078265
Číslo CAS: 1592-12-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5355 to 1.5385 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 0.1 % hydroquinone