Tlačiť
Tetraethoxysilan 98%, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tetraethoxysilane
420360010 420361000
420360010.EA 112.31 EUR
420360010. 420361000.
Tetraethoxysilan 98%, AcroSeal®
Tetraethyl orthosilicate (TEOS)
Vzorec: Si(OC₂H₅)₄
Teplota varu: 166…169 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –77 °C
Hustota: 0,94 g/cm³
Teplota vzplanutia: 45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009062
Číslo CAS: 78-10-4
OSN: 1292
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
GC ≤1 % (ethanol)
Color scale ≤20 APHA