Tlačiť
Chlorid draselný for biochemistry
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Potassiumchloride
418200025 418205000
ACRO418200025EA 277.19 EUR
ACRO418200025 ACRO418205000
Chlorid draselný for biochemistry
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
Mw: 74.55
Teplota varu: 1420 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 770 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011360
Číslo CAS: 7447-40-7
Merck Index: 14,07621
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Solubility (1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.05
pH 5.5 to 8.0 (5 % in water)
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm