Tlačiť
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Pivaloylacetic Acid Methyl Ester, 4,4-Dimethyl-3-oxovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate, Methyl Pivaloylacetate
414190010 414190100
ACRO414190010EA 29.2 EUR
ACRO414190010 ACRO414190100
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate 98%
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate
Vzorec: C₈H₁₄O₃
Teplota varu: 67…70 °C (13 mmHg)
Hustota: 0,98 g/cm³
Teplota vzplanutia: 78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008847
Číslo CAS: 55107-14-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %