Tlačiť
2-methyl-2-buten 90% balance 2-Methyl-1-butene
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
414090010 414090025 414092500
ACRO414090010EA 486.96 EUR
ACRO414090010 ACRO414090025 ACRO414092500
2-methyl-2-buten 90% balance 2-Methyl-1-butene
2-methyl-2-buten
Vzorec: C₅H₁₀
Teplota varu: 35…38 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –134 °C
Hustota: 0,66 g/cm³
Teplota vzplanutia: –45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009276
Číslo CAS: 513-35-9
OSN: 2460
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 % (Balance mainly 2-methyl-1-butene)
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %