Tlačiť
2-Imidazolidinone, anhydrous 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Imidazolidone
412270010 412270250 412272500
ACRO412270010EA 436.82 EUR
ACRO412270010 ACRO412270250 ACRO412272500
2-Imidazolidinone, anhydrous 96%
2-Imidazolidinone
Vzorec: C₃H₆N₂O
Teplota varu: 187 °C (10Torr)
Teplota tavenia: 131,4…132.4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005257
Číslo CAS: 120-93-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 %
GC ≥99.75 %
UV at 255 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Specific gravity (20°C) 0.900 to 0.904
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity ≤0.0008 meq/g