Tlačiť
Ethyl isocyanatoacetate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
410150050 410150250 410151000
ACRO410150050EA 84.24 EUR
ACRO410150050 ACRO410150250 ACRO410151000
Ethyl isocyanatoacetate 98%
Ethyl isocyanatoacetate
Vzorec: C₅H₇NO₃
Teplota varu: 67…68 °C (11 mmHg)
Hustota: 1,151 g/cm³
Teplota vzplanutia: 72 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002040
Číslo CAS: 2949-22-6
OSN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %