Tlačiť
Cyklohexanon 99+% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
406090010 406090025 406092500
406090010.EA 107.5 EUR
406090010. 406090025. 406092500.
Cyklohexanon 99+% ACS
Cyklohexanon
Vzorec: C₆H₁₀(=O)
Teplota varu: 155 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –47 °C
Hustota: 0,947 g/cm³
Teplota vzplanutia: 43 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001625
Číslo CAS: 108-94-1
OSN: 1915
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8701dac7edb70a452483cd4f1bd716ca29ba9aa&vid=0360daffe7606174162954ba58a6ba2b78e28dfb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear viscous liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.05 %