Tlačiť
o-Krezol 99%, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Hydroxy-2-methylbenzene, 2-Methylphenol, 2-Hydroxytoluene
405731000 405738000
405731000.EA 29.64 EUR
405731000. 405738000.
o-Krezol 99%, AcroSeal®
o-Krezol
Vzorec: C₇H₈O
Teplota varu: 191 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 30…32 °C
Hustota: 1,04 g/cm³
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002226
Číslo CAS: 95-48-7
OSN: 3455
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to amber Low melting solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %