Tlačiť
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid, 8-(Phenylamino)naphthalene-1-sulphonic acid
401210050 401210250 401211000
ACRO401210050EA 77.82 EUR
ACRO401210050 ACRO401210250 ACRO401211000
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid 98%
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid
Vzorec: C₁₆H₁₃NO₃S
Mw: 299.35
Teplota tavenia: 183…183.5 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003998
Číslo CAS: 82-76-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark green to brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥97.5 %