Tlačiť
N-Succinimidyl Acrylate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N-Acryloxysuccinimide, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl acrylate, N-Acryloyloxysuccinimide, Acrylic Acid N-Succinimidyl Ester
400300050 400300010 400300250
ACRO400300050EA 547.13 EUR
ACRO400300050 ACRO400300010 ACRO400300250
N-Succinimidyl Acrylate 99%
N-Succinimidyl Acrylate
Vzorec: C₇H₇NO₄
Teplota tavenia: 69 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00078261
Číslo CAS: 38862-24-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with TBAH ≥98.5 %
GC ≥98.5 %