Tlačiť
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide, (3-Bromoprop-1-yn-1-yl)trimethylsilane
399840010 399840050
ACRO399840010EA 60.89 EUR
ACRO399840010 ACRO399840050
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne 97%
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
Vzorec: C₆H₁₁BrSi
Mw: 191.14 g/mol
Teplota varu: 44…45 °C (2 mmHg)
Hustota: 1.351 g/cm³
Teplota vzplanutia: 62 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00134460
Číslo CAS: 38002-45-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %