Tlačiť
3-Nitrosalicylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Nitrosalicylic Acid, 2-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
399820010 399820050
ACRO399820010EA 44.06 EUR
ACRO399820010 ACRO399820050
3-Nitrosalicylic acid 98%
3-Nitrosalicylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₅
Mw: 183.1183 g/mol
Teplota tavenia: 142…147 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00024240
Číslo CAS: 85-38-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %