Tlačiť
4-Bromo-m-anisidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-3-methoxyaniline, 5-Amino-2-bromoanisole, 4-Bromo-3-anisidine
399810010 399810050
ACRO399810010EA 49.67 EUR
ACRO399810010 ACRO399810050
4-Bromo-m-anisidine 97%
4-Bromo-m-anisidine
Vzorec: C₇H₈BrNO
Mw: 202.05
Teplota tavenia: 96…100 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD05664063
Číslo CAS: 19056-40-7
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 100 °C
GC ≥96.0 %