Tlačiť
Pyridazine-4-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Pyridazinecarboxylic acid
399630010 399630050
ACRO399630010EA 104.69 EUR
ACRO399630010 ACRO399630050
Pyridazine-4-carboxylic acid 95%
Pyridazine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₄N₂O₂
Teplota tavenia: 244,2 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011576
Číslo CAS: 50681-25-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %