Tlačiť
L(+)-allo-Isoleucine 99%, 99% ee
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
399490010 399491000
ACRO399490010EA 1175.69 EUR
ACRO399490010 ACRO399491000
L(+)-allo-Isoleucine 99%, 99% ee
L(+)-allo-Isoleucine
Vzorec: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Teplota tavenia: 285 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00066446
Číslo CAS: 1509-34-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR consistent with structure
Enantiomeric excess ≥98.5 % (HPLC)
Specific optical rotation +35° to +39° (20°C, 589 nm) (C=5, 1N HCl)