Tlačiť
Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-hydroxy-4-methoxybenzoate, Methyl isovanillate
399260010 399260050
ACRO399260010EA 58.16 EUR
ACRO399260010 ACRO399260050
Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate 98%
Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Teplota tavenia: 64…67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01321262
Číslo CAS: 6702-50-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 67 °C
GC ≥97.5 %