Tlačiť
1-Butanol, extra dry 99+%, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
398960010 398961000
398960010.EA 230.24 EUR
398960010. 398961000.
1-Butanol, extra dry 99+%, AcroSeal®
1-Butanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Teplota varu: 117,6 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –89 °C
Hustota: 0,81 g/cm³
Teplota vzplanutia: 35 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002964
Číslo CAS: 71-36-3
OSN: 1120
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %