Tlačiť
5-Bromo-2-chloroanisole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
398900050 398900250
ACRO398900050EA 160.62 EUR
ACRO398900050 ACRO398900250
5-Bromo-2-chloroanisole 98%
5-Bromo-2-chloroanisole
Vzorec: C₇H₆BrClO
Mw: 221.48
Teplota varu: 240…245 °C (748 mmHg)
Teplota tavenia: 27…28 °C
Hustota: 1.631 g/cm³
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00078659
Číslo CAS: 16817-43-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %