Tlačiť
Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Copper(I) tetra(acetonitrile) tetrafluoroborate, Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
398760010 398760050
ACRO398760010EA 44.52 EUR
ACRO398760010 ACRO398760050
Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
Vzorec: C₈H₁₂BCuF₄N₄
Mw: 314.56 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09265110
Číslo CAS: 15418-29-8
OSN: 1759
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 19.5 to 20.5 % Cu