Tlačiť
4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-Chloro-2-methoxyphenyl)methanol
398560010 398560050
ACRO398560010EA 44.93 EUR
ACRO398560010 ACRO398560050
4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉ClO₂
Teplota tavenia: 47 °C
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02683547
Číslo CAS: 90296-27-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
GC ≥96.0 %