Tlačiť
Azetidine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Azetidine HCl
398730010 398730050
ACRO398730010EA 107.35 EUR
ACRO398730010 ACRO398730050
Azetidine hydrochloride 97%
Azetidine hydrochloride
Vzorec: C₃H₈ClN
Mw: 93.56 g/mol
Teplota tavenia: >300 °C
Teplota vzplanutia: 152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191762
Číslo CAS: 36520-39-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %