Tlačiť
2-Formylimidazole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
398470010 398470050
ACRO398470010EA 116.73 EUR
ACRO398470010 ACRO398470050
2-Formylimidazole 98%
2-Formylimidazole
Vzorec: C₄H₄N₂O
Teplota varu: 80 °C (,1 mmHg)
Teplota tavenia: 209 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003544
Číslo CAS: 10111-08-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light tan Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure