Tlačiť
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
398200010 398202500
ACRO398200010EA 267.15 EUR
ACRO398200010 ACRO398202500
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
Mw: 206.12 g/mol
Teplota varu: 82 °C (60 mmHg)
Teplota tavenia: 31…33 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075249
Číslo CAS: 93249-62-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 34 °C
HPLC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure