N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-2-phenylglycine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
398160010
398160050
ACRO398160010EA
51.74
EUR
ACRO398160010
ACRO398160050
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-2-phenylglycine 99%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-2-phenylglycine
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 88 to 91 °C |
Specific optical rotation | +142° to +146° (20 °C, 589 nm) (c=1%, ethanol) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |