Tlačiť
6-Fluoroveratraldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-fluorobenzaldehyde
398090010 398090050
ACRO398090010EA 58.16 EUR
ACRO398090010 ACRO398090050
6-Fluoroveratraldehyde 97%
6-Fluoroveratraldehyde
Vzorec: C₉H₉FO₃
Mw: 184.17
Teplota tavenia: 98…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061108
Číslo CAS: 71924-62-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 100 °C
GC ≥96.0 %