Tlačiť
Methyl hydrogen isophthalate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
398230010 398230050
ACRO398230010EA 57.76 EUR
ACRO398230010 ACRO398230050
Methyl hydrogen isophthalate 97%
Methyl hydrogen isophthalate
Vzorec: C₉H₈O₄
Teplota tavenia: 194…196 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00029972
Číslo CAS: 1877-71-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 191 to 197 °C
GC ≥96.0 %