Tlačiť
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-5-formylbenzonitrile
397940010 397940050
ACRO397940010EA 64.98 EUR
ACRO397940010 ACRO397940050
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 99%
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₄FNO
Teplota tavenia: 80…84 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01863558
Číslo CAS: 218301-22-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 89 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure