Tlačiť
Methyl indole-6-carboxylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 1H-indole-6-carboxylate
397930010 397930050
ACRO397930010EA 42.52 EUR
ACRO397930010 ACRO397930050
Methyl indole-6-carboxylate 97%
Methyl indole-6-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Mw: 175.19
Teplota tavenia: 76…83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00211063
Číslo CAS: 50820-65-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 84 °C
GC ≥96.0 %