Tlačiť
2-Bromomalondialdehyde 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromomalonaldehyde, Bromomalonaldehyde
397900050 397900250
ACRO397900050EA 138.59 EUR
ACRO397900050 ACRO397900250
2-Bromomalondialdehyde 97+%
2-Bromomalondialdehyde
Vzorec: C₃H₃BrO₂
Mw: 150.96
Teplota tavenia: 132…136 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00459999
Číslo CAS: 2065-75-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.0 %