Tlačiť
(R)-(+)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (R)-3-Aminopropane-1,2-diol, (R)-3-Amino-1,2-propanediol
397880050 397880250
ACRO397880050EA 121.94 EUR
ACRO397880050 ACRO397880250
(R)-(+)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
(R)-(+)-3-Amino-1,2-propanediol
Vzorec: C₃H₉NO₂
Teplota varu: 163 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 54…56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00798261
Číslo CAS: 66211-46-9
OSN: 3259
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
Specific optical rotation +27° to +29° (20 °C, 589 nm) (C=4, 5 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %