Tlačiť
E/E absolute, dry_extra 99.5%, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl alcohol
397691000 397690010 397690025
397691000.EA 85.32 EUR
397691000. 397690010. 397690025.
E/E absolute, dry_extra 99.5%, AcroSeal®
Ethanol
Vzorec: C₂H₅OH
Mw: 46.07
Teplota varu: 78 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –114 °C
Hustota: 0.79 g/cm³
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003568
Číslo CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
OSN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03806
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance clear colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.5%
Water ≤0.005%
Residue after evaporation ≤0.001%