Tlačiť
Cyklopentan, extra dry 95+%, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
397680010 397681000
397680010.EA 168.47 EUR
397680010. 397681000.
Cyklopentan, extra dry 95+%, AcroSeal®
Cyklopentan
Vzorec: C₅H₁₀
Teplota varu: 50 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –94 °C
Hustota: 0,75 g/cm³
Teplota vzplanutia: –7 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001356
Číslo CAS: 287-92-3
OSN: 1146
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd230057521cc77c90840c7adfece9c74c0a3b1&vid=352021851b7701a448c5b11d43e94d925d03f802&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥95.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %