Dimethylsulfoxid 99.8+% for HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
397600010
397600025
ACRO397600010EA
177.3
EUR
ACRO397600010
ACRO397600025
Dimethylsulfoxid 99.8+% for HPLC
Dimethylsulfoxid
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.80 % |
UV | at 400 nm A: ≤0.009 |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |