Tlačiť
2-Chloro-5-pyridineboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
397770010 397770050
ACRO397770010EA 63.38 EUR
ACRO397770010 ACRO397770050
2-Chloro-5-pyridineboronic acid 97%
2-Chloro-5-pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₅BClNO₂
Teplota tavenia: 165 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094998
Číslo CAS: 444120-91-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 167 °C
HPLC ≥96.0 %