Tlačiť
N-Acetylguanidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
397440050 397440250
ACRO397440050EA 93.46 EUR
ACRO397440050 ACRO397440250
N-Acetylguanidine 97%
N-Acetylguanidine
Vzorec: C₃H₇N₃O
Teplota tavenia: 181…183 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075615
Číslo CAS: 5699-40-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %