Tlačiť
2-Methylnicotinic acid 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methylpyridine-3-carboxylic acid, 2-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid
397320010 397320050 397320250
ACRO397320010EA 112.16 EUR
ACRO397320010 ACRO397320050 ACRO397320250
2-Methylnicotinic acid 98+%
2-Methylnicotinic acid
Vzorec: C₇H₇NO₂
Mw: 137.14
Teplota tavenia: 225…228 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013449
Číslo CAS: 3222-56-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %