Tlačiť
Castor oil ethoxylated pH 6.0-8.1
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Polyoxyl 35 castor oil, Castor oil polyoxyl 35, PEG 35 castor oil
397282500 397280010
ACRO397282500EA 123.95 EUR
ACRO397282500 ACRO397280010
Castor oil ethoxylated pH 6.0-8.1
Castor oil ethoxylated
Teplota varu: >100 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 4 °C
Hustota: 1,05 g/cm³
Teplota vzplanutia: 257 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00130879
Číslo CAS: 61791-12-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3.0 %
pH 6.0 to 8.0 (10 % in water)
Hydroxyl value 65 to 78 mg KOH/g
Iodine value 25 to 35 g I2/100 g
Saponification value 65 to 70 mg KOH/g