Tlačiť
Cyclopentyl methyl ether (CPME), extra dry 99.5% stabilised, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
397250010 397251000
397250010.EA 306.86 EUR
397250010. 397251000.
Cyclopentyl methyl ether (CPME), extra dry 99.5% stabilised, AcroSeal®
Cyclopentyl methyl ether (CPME)
Vzorec: C₆H₁₂O
Teplota varu: 106 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –140 °C
Hustota: 0,86 g/cm³
Teplota vzplanutia: –1 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08276401
Číslo CAS: 5614-37-9
OSN: 3271
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %
Stabilizer Approx. 50 ppm BHT
Peroxide value ≤50 ppm