Tlačiť
2-methylbutan, extra dry 99+%, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
397220010 397221000
397220010.EA 290.81 EUR
397220010. 397221000.
2-methylbutan, extra dry 99+%, AcroSeal®
2-methylbutan
Vzorec: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Teplota varu: 30 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –160 °C
Hustota: 0,62 g/cm³
Teplota vzplanutia: –51 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009338
Číslo CAS: 78-78-4
OSN: 1265
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=c7ed2044255d0d72af23a3fafec4ef6066d25097&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %