Tlačiť
Bis(2-metoxyetyl)ether, extra dry 99+%, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
397210010 397211000
397210010.EA 520.66 EUR
397210010. 397211000.
Bis(2-metoxyetyl)ether, extra dry 99+%, AcroSeal®
Bis(2-metoxyetyl)ether
Vzorec: C₆H₁₄O₃
Teplota varu: 162 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –64 °C
Hustota: 0,937 g/cm³
Teplota vzplanutia: 51 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008503
Číslo CAS: 111-96-6
OSN: 3271
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %