Tlačiť
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
397130050 397130250
ACRO397130050EA 142.8 EUR
ACRO397130050 ACRO397130250
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 97%
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
Vzorec: C₆H₂N₂O₃
Teplota tavenia: 210 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00179418
Číslo CAS: 4744-50-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Acid ≥96 %