Tlačiť
Octan draselný 99+% for molecular biology
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Acetic acid potassium salt
397120010 397121000 397122500
ACRO397120010EA 241.88 EUR
ACRO397120010 ACRO397121000 ACRO397122500
Octan draselný 99+% for molecular biology
Octan draselný
Vzorec: CH₃COOK
Teplota tavenia: 292 °C
Hustota: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012458
Číslo CAS: 127-08-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On dry substance)
Dnase,Rnase,Protease activity None detected
Heavy metals (as Pb) ≤4 ppm