Tlačiť
Dibutylether, extra dry 99+%, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Di-n-butyl ether
396910010 396910025 396911000
396910010.EA 273.16 EUR
396910010. 396910025. 396911000.
Dibutylether, extra dry 99+%, AcroSeal®
Dibutylether
Vzorec: C₈H₁₈O
Teplota varu: 141 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –95 °C
Hustota: 0,768 g/cm³
Teplota vzplanutia: 25 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009461
Číslo CAS: 142-96-1
OSN: 1149
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %