Tlačiť
2-Metoxyethanol, extra dry 99+%, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethylene glycol monomethyl ether
396890010 396891000
396890010.EA 262.37 EUR
396890010. 396891000.
2-Metoxyethanol, extra dry 99+%, AcroSeal®
2-Metoxyethanol
Vzorec: C₃H₈O₂
Mw: 76.1
Teplota varu: 124 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –85 °C
Hustota: 0.96 g/cm³
Teplota vzplanutia: 38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002867
Číslo CAS: 109-86-4
OSN: 1188
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06118
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.003 %